Learn More
asecos™ Filter for Recirculating Air Filter System
asecos filter for recirculating air filter system model UFA.20.30
Marca:  asecos™ 24212
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 13403907
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • filter
  • for model(s): UFA.20.30+
  • Dimensions exterior: 278 x 278 x 100 mm W x D x H
Specifica
Specifica
275 x 278 x 100 mm
Filter
275 mm
For model(s):UFA.20.30+/*
5.262 kg
Activated Carbon Filter
100 mm
278 mm