missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACY3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21422-25ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ACY3 Polyclonal antibody specifically detects ACY3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| ACY3 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| ACY-3aspartoacylase-2, Acylase III, Aminoacylase-3, aspartoacylase (aminocyclase) 3, EC 3.5.1.-, EC 3.5.1.15, HCBP1ASPA2, Hepatitis C virus core-binding protein 1, MGC9740 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human ACY3 | |
| 25 μg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 91703 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| 0.2um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto