missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACY3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
136.00€ - 437.00€
Specifica
| Antigene | ACY3 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18634454
|
Novus Biologicals
NBP3-21422-25ul |
25 μg |
136.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18692295
|
Novus Biologicals
NBP3-21422-100ul |
100 μg |
437.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ACY3 Polyclonal antibody specifically detects ACY3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| ACY3 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| 0.2um filtered solution in PBS | |
| 91703 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ACY-3aspartoacylase-2, Acylase III, Aminoacylase-3, aspartoacylase (aminocyclase) 3, EC 3.5.1.-, EC 3.5.1.15, HCBP1ASPA2, Hepatitis C virus core-binding protein 1, MGC9740 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human ACY3 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto