Learn More
ADA, 0.2M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15414809
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15414809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62424.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7415-22-7
Formula molecolare C6H9N2NaO5
Molecular Weight (g/mol) 212.137
Numero MDL MFCD00065483
InChI Key QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC Name sodium;2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]acetate
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico ADA buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL