Learn More
Adamantane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Adamantane |
Nota nome | 99+% |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 205.0°C to 210.0°C |
Colore | White to Beige |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 100 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Adamantane
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.