Learn More
Eppendorf™ Adapter For 50mL Skirted Conical Tubes
Designed for use with Eppendorf Conical Falcon Tubes
Marca:  Eppendorf™ 5804737008
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Codice prodotto. 10036033
  • 113.00€ / pezzi 8
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Adapter
  • For 50mL Skirted Conical Tubes
Specifica
Specifica
Adapter
50 mL
31 mm
8 Pack
Conical Falcon
Conical Falcon Tube
16