Learn More
HUBER Adapters
Accessories
Marca:  HUBER 6665
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 10069681
  • 187.17€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
M38 x 1.5 female thread to R3/4 male thread
1 Ea.
0.294 kg
Adapter