Learn More
HUBER Adapters
Accessories
Marca:  HUBER 6449
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10456492
  • 127.09€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
M16 x 1 male thread to M30 x 1.5 male thread
1 Ea.
0.134 kg
Adapter