Learn More
Eppendorf™ Adapters for Falcon™ Tubes in 100mL Rectangular Bucket
171.00€
Specifica
Tipo | Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rectangular rack Nacelle 100mL rotor A-4–44 |
N. per confezione | 2 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10256671
|
Eppendorf™
5804717007 |
Falcon | 15 mL |
171.00€
pezzi 2 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10368221
|
Eppendorf™
5804718003 |
Conical Falcon | 50 mL |
171.00€
pezzi 2 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifications
Adapter | |
Rectangular rack Nacelle 100mL rotor A-4–44 | |
2 Pack |