Learn More
Eppendorf™ Adattatori per provette e sistemi di campionamento del sangue standard in cestelli rotondi da 85 ml
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
Marca: Eppendorf™ 5702745006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12800kg
Descrizione
- Adapter for Rotor A-4-38
- For centrifugation of blood collection tubes or conical tubes
Specifica
Adapter | |
1.5 to 2 mL | |
11 mm | |
2 Pack |
Eppendorf | |
Round bucket in Rotor A-4-38 | |
4 |