Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori oscillanti Thermo Scientific™ TX-150
Assorted tube adapters
Marca:  Thermo Scientific™ 75005743
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 15135263
  • 397.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Assorted tube adapters
Specifica
Specifica
Rotor Adapter
1.5/2 mL
65mm
1.5/2 mL
Microprovetta da 1.5/2 ml
11mm
Cestelli conici da 50 ml per rotore TX-150