Learn More
HUBER Adapters, Female to Male Thread
90° Adapter
157.13€ - 165.00€
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Adapter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
10153324
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
9256
M24 x 1.5 female thread to M24 x 1.5 male thread
157.13€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11597384
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HUBER
9323
M30 x 1.5 female thread to R1/2 male thread
165.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
90° Adapter
90° Adapter: M24 x 1.5 female thread to M24 x 1.5 male thread
Specifica
Specifica
1 Ea.
Adapter