Learn More
3M™ Adflo™ Odor Filter
3M™ Adflo™ Odor Filter removes unpleasant smells and should be replaced any time you smell unpleasant odors.
Marca:  3M™ 7000028074
52.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.20000kg
Codice prodotto. 15789647
  • 82.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Odor filter is not required if gas filter is used
  • Snap-fastens between the blower unit and the particle filter
Specifica
Specifica
Black
Odor Filter