Learn More
Kartell™ Adhesive Labels
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles
Marca:  Kartell™ 0501500
53.47 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.65000kg
Codice prodotto. 15885517
  • 95.60€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles, as recommended by the NFPA (National Fire Protection Agency)
  • Complete with risk assessment numbers, recommendations for use and special notices shown in reagent catalogues
Specifica
Specifica
Transparent with colored text
Ethanol
130 x 35 mm
Green
50/Pk.