Learn More
Adipic acid, 99%
Codice prodotto. p-3776516 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
500g
Codice prodotto. 10132320
Marca: Thermo Scientific Acros 102815000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-04-9
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.142
Numero MDL MFCD00004420
InChI Key WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC Name hexanedioic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Adipic acid
Punto di fusione 151.0°C to 153.0°C
Punti di ebollizione 337.0°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Indice di Merck 15, 150
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99%
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adipic acid