Learn More
HUBER Adjustable Bypass
Marca:  HUBER 9890
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50000kg
Codice prodotto. 15296557
  • 1242.06€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Unistat
Bypass
M30 x 1.5
-20°C to +150°C
Manometer is not included.