Learn More
ADORA2B Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21071-1-AP-150UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00020kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17241366
  • 325.38€ / 150µL
Spedizione stimata: 03-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The ADORA2B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human ADORA2B. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ADORA2B antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Specifica
Specifica
ADORA2B
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
136
Liquid
ELISA, Western Blot
600 μg/mL
Rabbit
Primary
Mouse, Human