Learn More
Axygen™ Puntali con filtro e barriera aerosol Axygen™
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera assemblati automaticamente. I puntali sterili con filtro per aerosol Axygen™ sono irradiati con fascio di elettroni per prevenire la degradazione del prodotto, e privi di additivi. Disponibili in una grande varietà di stili.
Marca: Axygen™ TF-1200-C-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.38500kg
Descrizione
- Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
- Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
- Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
- I filtri in polietilene trasparente apirogeni sono privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
- Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
- Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
- Ampia gamma di tipi di puntale e di quantità di confezionamento:
- La tecnologia Maxymum Recovery™ offre un'eccellente precisione e impedisce lo spreco di preziosi campioni
- I puntali a foro ampio sono ideali per il pipettaggio di materiali viscosi, di DNA genomico e di colture cellulari delicate
Specifica
Da 100 a 1100 μl | |
Sterile | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Barriera, universale |
Filtered | |
Trasparente | |
Rack | |
Polipropilene |