Learn More
Axygen™ Puntali con filtro e barriera aerosol Axygen™
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera assemblati automaticamente. I puntali sterili con filtro per aerosol Axygen™ sono irradiati con fascio di elettroni per prevenire la degradazione del prodotto, e privi di additivi. Disponibili in una grande varietà di stili.
Marca:  Axygen™ TF-100-L-R-S
122.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 12685876
  • 131.00€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Puntali per pipette tecnologicamente avanzati con barriera filtrante
  • Ideali per applicazioni microbiologiche e di amplificazione del DNA nelle quali eventuali tracce di contaminazione potrebbero compromettere i risultati
  • Il filtro consente all'aria di fluire liberamente e impedisce la contaminazione incrociata bloccando il passaggio di aerosol o liquidi
  • I filtri in polietilene trasparente apirogeni sono privi di inibitori del DNA e di additivi rilasciabili
  • Ogni filtro è inserito nel puntale in modo automatizzato per garantire l'assenza di contaminazioni da nucleasi
  • Confezionati in rack con fondo sigillato e coperchi per prevenire contaminazioni
  • Ampia gamma di tipi di puntale e di quantità di confezionamento:
    • La tecnologia Maxymum Recovery™ offre un'eccellente precisione e impedisce lo spreco di preziosi campioni
    • I puntali a foro ampio sono ideali per il pipettaggio di materiali viscosi, di DNA genomico e di colture cellulari delicate
Specifica
Specifica
Da 1 a 100 μl
DNase, RNase, and Pyrogen Free
Barriera, Maxymum Recovery
Filtered
Trasparente
Rack
Polipropilene