Learn More
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™
Catalog Number 11831970
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Forma fisica Powder
Punto di fusione 88.3°C
Composizione Agarose SERVA Premium
Densità 0.5 at 20°Cg/cm3
Colore White
pH 6
Quantità 100 g
Elettroendosmosi (EEO) 0.05 to 0.13
Forza del gel >1100g/cm2
Informazioni di solubilità 15 g/L
Odore Recognizable