Learn More
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Agate Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca:  RETSCH 01.462.0197
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Codice prodotto. 10044901
  • 1915.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes from 12 to 500mL
  • Optional aeration covers
  • Pressure tight safety closure devices
Specifica
Specifica
Comfort Grinding Jar
80 mL
For PM 100, PM 200, PM 400 and S 100
Agate