Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Codice prodotto. 10453438
Encompass
Click to view available options
Volume:
5mL
60mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10453438
Marca: Beckman Coulter™ A63881
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
  • SPRI paramagnetic bead-based chemistry
  • Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
  • High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
  • Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
  • Compatible with manual and automated processing
  • Predictable and consistent size selection
  • Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
  • AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Specifica
Composizione AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy)
Content And Storage 2-8°C
Forma Liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms
pH 8.0 to 8.4
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS)
Tipo di campione DNA
Volume 60mL
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.