Learn More
AIF Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Specifica
| Antigene | AIF |
|---|---|
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence |
| Coniugato | CoraLite Plus 488 |
| Forma | Liquid |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18097025
|
Proteintech
CL488-17984-100UL |
100 μL |
450.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18019685
|
Proteintech
CL488-17984-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The AIF antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human AIF. This antibody recognizes human antigen. The AIF antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifica
| AIF | |
| Immunofluorescence | |
| Liquid | |
| Human | |
| AIF, AIFM1, PDCD8 | |
| Primary |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| 9131 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |