Learn More
Liebherr™ Air-Cooling Ice Maker
Featuring production of ice cubes by the forced projection of water in a recycled circuit.
1584.74€
Specifica
Temperatura ambiente (sistema metrico) | Da 10 a 43 °C |
---|---|
Certificazione/Conformità | Normative CE-ISO9001: 2000-CSV-IMQ-GS |
Tipo di raffreddamento | Aria |
Include | Condensatore con raffreddamento ad aria e filtro antipolvere |
Hertz | 50 Hz |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
12155751
|
Liebherr™
CB184AX |
4 kg | N/A | ||||||
Description
- Production of cubes at −5°C
- Output range of 21 to 33kg/day
- Storage reserve capacity from 4 to 16k
Specifications
Da 10 a 43 °C | |
Aria | |
50 Hz | |
230 V |
Normative CE-ISO9001: 2000-CSV-IMQ-GS | |
Condensatore con raffreddamento ad aria e filtro antipolvere | |
Corpo in acciaio, piedini in acciaio inox | |
36 mesi |