Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32370 Shoes
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 32370/38
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 12693800
  • 79.22€ / 1 paio
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Microfiber
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Integrated footbed
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Instep area with elastic band
  • Decontaminable
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfiber
Slip-resistant
32370
White
38
Polyurethane