Learn More
Syngene™ Airclean™ Operator Protection Microscope Sash
Operator Protection Enclosure fitted with AirSafe™ Automatic Safety Controller
8240.00€ - 9680.00€
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16522972
|
Syngene™
SYN-32OPAS-E |
32 in. |
8240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16542972
|
Syngene™
SYN-48OPAS-E |
48 in. |
9680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ductless microscope enclosures provide an ISO 5 work environment for sample preparation
- Downflow microscope enclosure provides a clean environment with UV light for irradiation between processes
- UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features
- Each enclosure is designed to work with a wide range of microscopes
- Access port provides easy access to the eye piece and viewing platform
- Configuration does not provide operator protection
Specifica
Laminar Flow |