Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 16mm, I.D.: 12mm, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 031568.DR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11373977
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Al-23 Tube
Both ends open
200 mm