Learn More
Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 Antibody (SR1612), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-22033-50ul
Codice prodotto. 18611994
  • 406.00€ / 50µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 Monoclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
SR1612
Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 5, 3-alpha-HSD type 2, 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase type 2, aldo-keto reductase family 1 member C3, aldo-keto reductase family 1, member C3 (3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type II), Chlordecone reductase homolog HAKRb, DD-3, DD317-beta-HSD 5, DDH1, DDX, Dihydrodiol dehydrogenase 3, Dihydrodiol dehydrogenase type I, dihydrodiol dehydrogenase X, EC 1.1.1, EC 1.1.1.112,3-alpha-HSD type II, brain, EC 1.1.1.188, EC 1.1.1.213, EC 1.1.1.63, EC 1.1.1.64, EC 1.3.1.20, HA1753, HAKRBtype IIb 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, HAKRe, HSD17B5, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 5, Indanol dehydrogenase, KIAA0119hluPGFS, PGFS, Prostaglandin F synthase, Testosterone 17-beta-dehydrogenase 5, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase
A synthesized peptide derived from human Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 (Uniprot #: P42330)
50 μg
Lipid and Metabolism
8644
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt