missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 Antibody (SR1612), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
406.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 |
|---|---|
| Clone | SR1612 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18651544
|
Novus Biologicals
NBP3-22033-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18611994
|
Novus Biologicals
NBP3-22033-50ul |
50 μg |
406.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 Monoclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpecifica
| Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 5, 3-alpha-HSD type 2, 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase type 2, aldo-keto reductase family 1 member C3, aldo-keto reductase family 1, member C3 (3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type II), Chlordecone reductase homolog HAKRb, DD-3, DD317-beta-HSD 5, DDH1, DDX, Dihydrodiol dehydrogenase 3, Dihydrodiol dehydrogenase type I, dihydrodiol dehydrogenase X, EC 1.1.1, EC 1.1.1.112,3-alpha-HSD type II, brain, EC 1.1.1.188, EC 1.1.1.213, EC 1.1.1.63, EC 1.1.1.64, EC 1.3.1.20, HA1753, HAKRBtype IIb 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, HAKRe, HSD17B5, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 5, Indanol dehydrogenase, KIAA0119hluPGFS, PGFS, Prostaglandin F synthase, Testosterone 17-beta-dehydrogenase 5, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase | |
| A synthesized peptide derived from human Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 (Uniprot #: P42330) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1612 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 8644 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto