Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
925.00€ - 1015.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Descrizione | Borosilicate glass funnel, base and tubulated cap; anodized aluminum spring clamp; fritted glass filter support, silicone alignment sleeve |
Materiale | Borosilicate Glass |
Sterilità | Non-sterile |
Raccordo uscita | 6 mm (1/4 in.) O.D. tubulated cap sidearm to vacuμm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15805664
|
Merck
XX1514700 |
300 mL funnel, 1 L flask | Flask: 13.7 cm; funnel: 7.6 cm |
925.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15825664
|
Merck
XX5514700 |
500 mL funnel, 1 L flask | Flask: 13.7 cm; funnel: 8.0 cm |
1015.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
47 mm, Glass frit membrane support
Specifica
Not Autoclavable | |
Borosilicate Glass | |
6 mm (1/4 in.) O.D. tubulated cap sidearm to vacuμm | |
43 cm |
Borosilicate glass funnel, base and tubulated cap; anodized aluminum spring clamp; fritted glass filter support, silicone alignment sleeve | |
Non-sterile | |
Glass Frit Membrane Support |