Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinoic acid, 97%
Catalog Number p-190597
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
302-79-4
C20H28O2
300.44
MFCD00001551
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
444795
CHEBI:15367
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
302-79-4
C20H28O2
300.44
MFCD00001551
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
444795
CHEBI:15367
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
All-trans-retinol, Vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, is a fat-soluble vitamin that binds retinoid receptors within cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• All-trans-retinol, commonly known as Vitamin A, is a fat-soluble essential nutrient
• All-trans-retinol is involved in hormonal signaling via the retinoid receptors
• It is an important regulator of cell division and apoptosis
• Deficiency can lead to vision, bone, immune, and skin disorders
Applications
• Suitable for research on cell differentiation, embryonic development, immunology and more
• Laboratory grade quality, for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico all-trans-Retinoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 179°C to 184°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
Beilstein 09, III, 3118
Indice di Merck 15, 8288
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 300.44
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • all-trans-Retinoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.