Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-alpha-Tocopherol, 95%, synthetic
Catalog Number p-4089596
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
10191-41-0
C29H50O2
430.72
MFCD00072051
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
14985
CHEBI:18145
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
10191-41-0
C29H50O2
430.72
MFCD00072051
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
14985
CHEBI:18145
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (±)-α-Tocopherol
Nota nome Synthetic
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.5°C to 3.5°C
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 393.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9653
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
IUPAC Name (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Viscosità 4200 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 430.71
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.