missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha Tubulin Antibody (F2C) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-09006-0.2mg
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| alpha Tubulin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| F2C | |
| Unconjugated | |
| Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tublin, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific | |
| Human MBP (microtubule-binding protein). | |
| 0.2 mg | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience | |
| 7846 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG λ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto