missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha Tubulin Antibody (F2C) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
331.00€ - 682.00€
Specifica
| Antigene | alpha Tubulin |
|---|---|
| Clone | F2C |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18600057
|
Novus Biologicals
NBP3-09006-0.025mg |
0.025 mg |
331.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18626206
|
Novus Biologicals
NBP3-09006-0.2mg |
0.2 mg |
682.00€
0.20mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| alpha Tubulin | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tublin, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific | |
| Human MBP (microtubule-binding protein). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| F2C | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience | |
| PBS | |
| 7846 | |
| IgG λ | |
| Protein A purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto