Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS FR - Model 111
320.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size: Small, Style: W17S111
Descrizione
- Flame retardant and anti-static SMMS nonwoven provides a good barrier to particulates and low hazard liquid sprays or splashes
- Air and water vapour permeable (breathable) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit ensures full freedom of movement when worn over heat and flame protective clothing (EN ISO 14116 Index 2 or above)
- Anti-static
Specifica
Size | Small |
Materiale | FR Anti-static SMS Fabric |
Colore | White, Red |
Tipo di giuntura | Stitched |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Limited Flame Spread EN ISO 14116:2015-1 Index 1 |
Peso (sistema metrico) | 54 gsm |
Stile | W17S111 |