Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Stitched, Model 138, Navy
Codice prodotto. p-200022869
Click to view available options
Size:
4X-Large
5X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18050120
Marca: Ansell NV15S0013808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.
SUIT FEATURES:
  • 3 piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hooded Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale SMS Fabric
Colore Navy
Monouso Reusable
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Hooded
Hood Type 3-panel, Elastic
Tipo di chiusura 2-way Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione CE CATEGORY III (Type 5, Type 6)
Resistenza Chemicals, Particle
Tipo di colletto Elasticated hood
Certifications/Compliance (Europe) CE Number|EN ISO 13688:2013|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Senza lattice Yes