Learn More
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Codice prodotto. 16844750
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Stile:
W18T111
W18T122
W18T156
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 35
pezzi 40
pezzi 45
Codice prodotto. 16844750
Marca: Ansell WH18T0015608
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lightweight coveralls with breathable microporous laminate technology and Type 4/5/6 protection.
  • 3 piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • Finger Loops
  • Chinstrap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 4X-Large
Materiale Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven)
Colore White
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Certifications/Compliance (Europe) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003
Include Hood and Socks
Da utilizzare con (applicazione) Clean Room Cleaning and Preparing, Body Painting Including Surface Inspection, Production Line Support & Maintenance, Cleaning of Plant and Machines, Maintenance of Plant and Machines, Fibre Glass Resin Applications, Handling of Powders
Peso (sistema metrico) 53 gsm
Stile W18T156