Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Ts PLUS
Codice prodotto. 16814810
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Stile:
W20T103
W20T111
W20T122
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 40
pezzi 45
Codice prodotto. 16814810
Marca: Ansell WH20T0010307
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical protective suits that have a proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards.
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 3X-Large
Materiale Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven)
Colore White
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Certifications/Compliance (Europe) EN 374:2003, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, DIN 32781:2010
Include Coverall with Collar
Da utilizzare con (applicazione) Body Painting Including Surface Inspection, Cleaning of Plant and Machines, Fibre Glass/Resin Applications/Ceramic Fibres, Product Inspection, Loading and Hauling
Peso (sistema metrico) 63 gsm
Stile W20T103