Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and Taped
Codice prodotto. 16864820
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek
pezzi 30
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16864820
missing translation for 'mfr': Ansell™ WH20T0015604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
AlphaTec™ 2000 Ts PLUS Stitched and taped is designed to allow water vapor (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals and filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
  • Filters 100% of particulates down to 0.01 microns in size
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid, and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
  • Ultra Low Linting, reduced risk of contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications
  • Tunnelled elasticated hood, wrists, and ankles to minimize the risk of linting and cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Controlled Environments ESD Coveralls
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven)
Colore White
Monouso Reusable
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione CE CATEGORY III
Resistenza Chemicals
Tipo di colletto Hood
Certificazione/Conformità CE CATEGORY III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
N. di tasche None
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.