Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD Apron
435.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Style: W25S213
Descrizione
- Silicone Free
- Low Linting
Specifica
Size | Universal |
Materiale | Non-woven Microporous Polyethylene Laminate |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Critical and Controlled Environments |
Stile | W25S213 |
Tipo di giuntura | Sewn |