Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
A chemical protective suit that is engineered to provide an exceptional barrier against a wide range of organic and inorganic chemicals and biological agents.
680.00€ - 1460.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17110645
|
Ansell
GR40T-00111-01 |
X-Small | G40T111 |
875.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17120655
|
Ansell
GR40T-00125-03-G05 |
Medium | G40T125D |
1110.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160635
|
Ansell
GR40T-00103-03 |
Medium | G40T103 |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17170635
|
Ansell
GR40T-00103-04 |
Large | G40T103 |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180635
|
Ansell
GR40T-00103-05 |
X-Large | G40T103 |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17190635
|
Ansell
GR40T-00103-06 |
2X-Large | G40T103 |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17100645
|
Ansell
GR40T-00103-07 |
3X-Large | G40T103 |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17190645
|
Ansell
GR40T-00125-02 |
Small | G40T125B | ||||||
17110655
|
Ansell
GR40T-00125-03 |
Medium | G40T125B | ||||||
17130655
|
Ansell
GR40T-00125-04 |
Large | G40T125B | ||||||
17150655
|
Ansell
GR40T-00125-05 |
X-Large | G40T125B | ||||||
17170655
|
Ansell
GR40T-00125-06 |
2X-Large | G40T125B | ||||||
17190655
|
Ansell
GR40T-00125-07 |
3X-Large | G40T125B | ||||||
17100655
|
Ansell
GR40T-00125-02-G05 |
Small | G40T125D |
1110.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17120645
|
Ansell
GR40T-00121-02 |
Small | G40T121 |
1360.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17140655
|
Ansell
GR40T-00125-04-G05 |
Large | G40T125D |
1110.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160655
|
Ansell
GR40T-00125-05-G05 |
X-Large | G40T125D |
1110.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180655
|
Ansell
GR40T-00125-06-G05 |
2X-Large | G40T125D |
1110.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17100665
|
Ansell
GR40T-00125-07-G05 |
3X-Large | G40T125D |
1110.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17130665
|
Ansell
GR40T-00132-02 |
Small | G40T132 |
680.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17140665
|
Ansell
GR40T-00132-03 |
Medium | G40T132 |
680.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17150665
|
Ansell
GR40T-00132-04 |
Large | G40T132 |
680.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160665
|
Ansell
GR40T-00132-05 |
X-Large | G40T132 |
680.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17170665
|
Ansell
GR40T-00132-06 |
2X-Large | G40T132 |
680.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180665
|
Ansell
GR40T-00132-07 |
3X-Large | G40T132 |
680.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17100675
|
Ansell
GR40T-00151-03 |
Medium | G40T151 |
1300.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17110675
|
Ansell
GR40T-00151-04 |
Large | G40T151 |
1300.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17120675
|
Ansell
GR40T-00151-05 |
X-Large | G40T151 |
1300.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17130675
|
Ansell
GR40T-00151-06 |
2X-Large | G40T151 |
1300.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17140675
|
Ansell
GR40T-00151-07 |
3X-Large | G40T151 |
1300.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17190665
|
Ansell
GR40T-00151-02-G02 |
Small | G40T151B |
1460.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17150675
|
Ansell
GR40T-00162-02 |
Small | G40T162 |
985.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160675
|
Ansell
GR40T-00162-03 |
Medium | G40T162 |
985.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17170675
|
Ansell
GR40T-00162-04 |
Large | G40T162 |
985.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180675
|
Ansell
GR40T-00162-05 |
X-Large | G40T162 |
985.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17190675
|
Ansell
GR40T-00162-06 |
2X-Large | G40T162 |
985.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17100685
|
Ansell
GR40T-00162-07 |
3X-Large | G40T162 |
985.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
- Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
- Enhanced comfort, knitted inner cuffs and inner textile type fabric improves wearer acceptance
- Anti-static