Learn More
Ansell™ AlphaTec 53-001 Gloves
Chemical protection gloves with nitrile neoprene nitrile chemical gauntlet and Ansell Grip technology
Marca:  Ansell™ 53001060
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.63200kg
Codice prodotto. 17099193
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • These acid-resistant gloves offer a nitrile and neoprene barrier that provides advanced chemical protection from acids to hydrocarbons and beyond
  • These AlphaTec™ 53-001 black chemical resistant gloves have ‘Type A’ chemical protection under EN ISO 374:2016
  • MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology combines polymers in proprietary blends or multi-layer structures specific to their application, providing superior protection to wearers
  • ANSELL GRIP™ Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
Specifica
Specifica
White, Black
Nylon
53-001
Yes
6
350 mm