Learn More
Cole Parmer Alumina process tube, open both ends, 2in OD, 18in
Marca:  Cole Parmer 33910-5
Alumina process tube, open both ends, 2in OD, 18in
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95000kg
Codice prodotto. 15312204