Learn More
Aluminum, 99.9%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15672810
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade, beads, 5-15 mm, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 2460°C
Materiale o nome chimico Aluminum
Punto di fusione 660.37°C
CAS 7429-90-5
Forma fisica Beads
Quantità 250 g
Formula molecolare Al
Numero MDL MFCD00134029
Numero UN UN3077
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC Name aluminum
Molecular Weight (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Peso formulazione 26.98g/mol
Percent Purity 99.9% (trace metals basis)
Grado ReagentPlus™
Punto di combustione 1400°F
Imballaggio Poly Bottle
Aspetto Beads
Densità 2.7g/mL at 25°C