Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum-Alloy Pycnometer
Machined from solid bar stock for superior surface smoothness and integrity. Cole-Parmer™ Aluminum-Alloy Pycnometer is sturdily designed to withstand the pressure necessary for semifluid specific gravity tests.
Marca:  Cole-Parmer™ 38001-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05400kg
Codice prodotto. 11796088
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Each piece of the instrument is cut from solid bar stock to ensure an absence of pits or cavities
  • Close manufacturing tolerances ensure test material will not be forced into threads
Specifica
Specifica
1Each
11.5 mL
Aluminum Alloy
5.1 cm
2.5 cm
Pycnometer