Learn More
KGW Isotherm™ Aluminum Dewar Flask
Marca:  KGW Isotherm™ 1029
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10037750
  • 160.53€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Lid
Spring Clips
350mm
Borosilicate Glass
80mm
1200 mL
67 mm
Laboratory technique, Medicinal technique
395mm
Blue
Aluminum