Learn More
Fisherbrand™ Martinetto da laboratorio in alluminio
Consente una regolazione precisa dell'altezza con la rotazione di una vite. I martinetti idraulici in alluminio Fisherbrand™ sono realizzati secondo tolleranze rigorose con una vite operativa in acciaio inox.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.12000kg
Descrizione
- Blue anodized finish
- Completely stable and free from rocking movements
- Top and bottom plates are specially designed aluminum extrusion giving exceptional rigid and robust support
Specifica
Alluminio | |
320 mm | |
Con vite di azionamento in acciaio inox | |
1 ciascuno |
Da 128 a 470 mm | |
260 mm | |
Martinetto |