Learn More
Aluminum Magnesium gauze , alloy 5056, 16 mesh woven from 0.24mm (0.0095 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046714.FL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15434075
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Al:Mg; 95:5 wt%
75 x 75 mm
Odorless
16 mesh woven from 0.24mm (0.0095 in.) dia. wire
MFCD00214039
16 Mesh
Wire Cloth
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti