Learn More
Aluminum Magnesium gauze, alloy 5056, 30 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040906.HB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11315187
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Al:Mg; 95:5 wt%
300 x 300 mm
Odorless
Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
MFCD00214039
30 Mesh
Wire Cloth
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti