Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Mandatory Signs
Marca:  Brady™ 255126
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08700kg
Codice prodotto. 11840742
  • 15.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
200 mm
0.271 mm
Round
Mandatory Sign
Aluminum, Polyester
Aluminum with Polyester Overlaminate
Indoor and outdoor safety signs
-40°C to 140°C
Use full protective
White on Blue